Documentos clave
EP5810753007
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
set of 2 pieces
Seleccione un Tamaño
2 EA
187,00 €
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
187,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 12 x 3-15 mL tubes
envase
set of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810753007
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 250 mL rectangular buckets
Descripción general
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)