Documentos
EP5495500006
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
lid
FA-24x2
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5495500006
Parámetros
15,060 max. RCF (21,300 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5425
Descripción general
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Características y beneficios
  • Aerosol tight rotor FA-24x2 for vessels, 24 x 1.5/2.0 ml
  • Features aerosol-tight rotor lid
  • Compatible with centrifuge 5425/R
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG