Documentos clave
EP5810739004
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 50 mL tubes, pack of 2 ea
Seleccione un Tamaño
2 EA
237,00 €
237,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
237,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
237,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 50 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810739004
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 500 mL rectangular buckets
Descripción general
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)