EP5804759001
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 30-50 mL tubes, pack of 2 ea
Seleccione un Tamaño
157,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
157,00 €
Productos recomendados
Características
holds 30-50 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804759001
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)