EP5804757009
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 18-30 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Características
holds 18-30 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804757009
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG