Documentos clave
EP5804706005
Eppendorf® 4 Falcon Buckets
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
Seleccione un Tamaño
2 EA
694,00 €
694,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
694,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
694,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
envase
set of 4 pieces
fabricante / nombre comercial
5804706005
Eppendorf® 5804706005
Eppendorf®
técnicas
centrifugation: suitable
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)