Documentos clave
EP5702764000
Buckets for Eppendorf Rotor A-4-38
to hold, 16 x 125mm round bottom tubes
Sinónimos:
Round Buckets for Rotator A-4-38
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.15
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 16 x 125mm round bottom tubes
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702764000
Descripción general
Centrifuge buckets to hold 16 x 125mm round bottom tubes. Compatible with Eppendorf rotor A-4-38.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)