EP5702747009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-18-17 Cryo, without lid
Seleccione un Tamaño
537,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
537,00 €
Productos recomendados
Características
to hold 18 x tubes with screw cap (max o.d. 17 mm)
F-45-18-17 Cryo, without lid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702747009
Parámetros
4,400 max. RCF (1,970 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)