EP5427753001
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427753001
Parámetros
14,000 max. RCF (20,817 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R