EP5427758003
Lid for Eppendorf(R) S-24-11-AT Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
Seleccione un Tamaño
320,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
320,00 €
Productos recomendados
Materiales
aluminum
Características
aerosol-tight
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427758003 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5430 R
for use with 5430
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)