Documentos clave
EP5427751009
Lid for Eppendorf(R) FA-45-16-17 Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
Seleccione un Tamaño
1 EA
262,00 €
262,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
262,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
262,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
aluminum
Características
aerosol-tight
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427751009 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5430 R
for use with 5430
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)