Documentos clave
EP5427000210
Eppendorf® Centrifuge 5430 G
Keyboard, incl. rotor FA-45-30-11, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Seleccione un Tamaño
1 EA
4300,00 €
4300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
4300,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
4300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Características
CE compliant
to hold 30 1.5/2.0 mL tubes
Keyboard, incl. rotor FA-45-30-11
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427000210
Parámetros
17500 rpm
30130 × g
técnicas
centrifugation: suitable
Descripción general
Unique cross-over Centrifuge 5430 and 5430 R combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one instrument. These centrifuges spin rotors for Eppendorf tubes and PCR strips as you would expect from any microcentrifuge. But that′s not all. In a compact size, Centrifuge 5430 and 5430 R also accommodate rotors for microplates and 15/50 mL conical tubes. Now, the rotor program has been expanded with additional Eppendorf QuickLock rotors. This includes 48-place rotors (1.5/2.0 mL), a 16-place rotor for Eppendorf Tubes 5.0 mL and a swing-bucket rotor (24 × 1.5/2.0 mL). With their unmatched versatility, Centrifuge 5430 and Centrifuge 5430 R are the flagship products among the Eppendorf microcentrifuge portfolio.
Características y beneficios
  • Max. rotor capacity: 48 × 1.5/2.0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
  • Max. speed: 30,130 × g (17,500 rpm)
  • Remarkable versatility with 12 different rotors
  • Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Menu-driven, multi lingual operation menu (English, German, French, Spanish) with large backlit display
  • 5 program keys for easy access to routine programs
  • Saves up to 50 user-defined programs
  • Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
  • Eppendorf QuickLock – System for quickly opening and closing the rotor lid
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)