Documentos clave
CLS139532LTR
Pouring ring for Corning® media storage bottles
GL 32
Sinónimos:
storage vessel
Seleccione un Tamaño
50 EA
68,00 €
68,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
68,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
68,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 1395-32LTR
color
clear
Adaptador
GL 32
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)