Documentos clave
EP5427000186
Eppendorf® Pharma Package Centrifuge 5430 G
refrigerated: no, with rotary knobs, without standard rotor, with A-2-MTP rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, UK plug
Seleccione un Tamaño
1 EACH
4970,00 €
4970,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
4970,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
4970,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz, UK plug
Características
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427000186
Componentes
With rotary knobs, without standard rotor, with A-2-MTP rotor
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)