Documentos clave
GE29-0230-51
Frac30 fraction collector
round
Seleccione un Tamaño
1 EACH
2150,00 €
2150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
2150,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NA.55
2150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
round
fabricante / nombre comercial
Cytiva 29-0230-51
Descripción general
Frac30 fraction collector is controlled via the ÄKTA start touch screen instrument display or using UNICORN start software on a computer and 30 allows you to collect up to 30 fractions and supports four tube sizes, ranging from 1.5 mL to 15 mL.
Fractions can be collected in volumes ranging from 0.5 mL to 15 mL. The entire fraction collector rack can be transferred as required.
available in Europe only
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)