Documentos clave
EP5424706002
Eppendorf® Rotor F-45-18-11-Kit
incl.lid
Seleccione un Tamaño
1 EA
595,00 €
595,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
595,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
595,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
incl.lid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5424706002
Parámetros
15,000 max. RCF (18,111 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5424/5424R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)