Documentos clave
EP5406000313
Eppendorf® Centrifuge 5425 R
keypad control, without rotor, AC/DC input 230 V (EU Plug)
Sinónimos:
Centrifuge
Seleccione un Tamaño
1 EA
5630,00 €
5630,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
5630,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
5630,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
refrigerated
keypad control, without rotor
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5406000313
Parámetros
-10°-40 ° °C temp. range
15,060 rpm speed
Descripción general
Centrifuge 5425 R G, refrigerated, keypad, 230V / 50–60 Hz
Aplicación
Centrifugation
Características y beneficios
Aerosol-tight Eppendorf® lids for simple and safe handling
Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, 3 program buttons (only Centrifuge 5425), short function without continuous pressing of the key)
Extended rotor program (e.g. 5.0 mL rotor, swing-bucket rotor for PCR strips)
OptiBowl® design for quiet operation, even without a rotor lid
Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Max. rotor capacity: 10 × 5.0 mL vessels
Max. speed: 21,300 × g (15,060 rpm)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiBowl is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)