BR36982
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Sinónimos:
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
76,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
76,80 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
glass stopper
Junta
joint: ST/NS neck14/23
Características
accuracy class A
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND 36982
capacidad
500 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)