Documentos clave
EP5405000646
Eppendorf® Centrifuge 5425
knob control, without rotor, AC/DC input 120 V
Sinónimos:
Bench Centrifuge, Eppendorf Rotor, Laboratory Centrifuge
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
El producto EP5405000646 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
entrada CA/CC
120 V AC, US 3-pin plug
Características
CSA approved
knob control
without rotor
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5405000646
Parámetros
15060 rpm speed (Max Speed )
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
10 x 5.0 mL(max rotor capacity)
Categorías relacionadas
Descripción general
Centrifuge 5425 is the new laboratory standard with its 24-place capacity and speed up to 21, 330 x G. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for modern labs ensuring optimal separation. The centrifuge 5425 serves as a reliable Partner especially for high-throughput users Expecting a top level of ergonomic comfort and provides great flexibility with its 6 rotor options.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)