Documentos clave
EP5392070038
Eppendorf(R) Plate Adapter HeatSealer S200
for 96 and 384 well plates
Seleccione un Tamaño
1 EA
375,00 €
375,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
375,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.15
375,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
for 96 and 384 well plates
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5392070038 (Global)
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Hermetic Sealing, of multiwell plates
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)