Documentos clave
EP0030128478
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
semi-skirted, with barcode, def. color (wells colorless), pkg of 25 ea
Seleccione un Tamaño
25 EA
204,00 €
204,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
204,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
204,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
skirt
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030128478
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 wells
Descripción general
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates for confidence in every PCR assay. twin.tec plates offer purity, rigidity, color, and other simple, smart features can make your daily life a lot easier. The rigid polycarbonate frame works well in automation and high-throughput processes, and the different colors mean you can quickly organize the different steps of your workflow.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)