Documentos clave
EP0030122267
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 50 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
Seleccione un Tamaño
48 EA
49,49 €
49,49 €
Precio de catálogo52,10 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 EA
49,49 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
49,49 €
Precio de catálogo52,10 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
conical bottom polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
Forensic DNA grade
with screw cap
envase
pkg of 100 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030122267
intervalo de medida
50 mL
Parámetros
19500 × g max. RCF
Profundidad
30 mm
color
colorless
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)