EP0030122259
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 15 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
Seleccione un Tamaño
91,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
91,30 €
Productos recomendados
Materiales
conical bottom polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
Forensic DNA grade
with screw cap
envase
pkg of 100 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030122259
intervalo de medida
15 mL
Parámetros
19500 × g max. RCF
Profundidad
17 mm
color
colorless
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)