Documentos clave
EP0030073630
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality
volume (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Seleccione un Tamaño
960 EA
91,60 €
91,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
91,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
91,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
green (Tray)
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030073630
Longitud
(103 mm)
volumen máximo
1.25 mL
volumen
(50-1250 μL)
color
dark green
Descripción general
The pipette tips are single-use pipette tips for aspirating and dispensing liquids with air-cushion pipettors. The packaging of the pipette tips is color-coded and corresponds to the color of the control button on the Eppendorf pipettor.
Características y beneficios
  • Single-use pipette tips
  • Packaged as reloade
  • Universal cone
  • Easy handling
  • Avaiable in different quality grades
  • Minimal force required for attachment or ejection
  • Different volume sizes with color coding
  • Volume marking for visual inspection
  • Seal completely
  • Provide maximum precision and accuracy
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)