Documentos clave
EHU133681
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ARHGEF6
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TCCCATTGCATGATAGGTTTCTTTCCCTCATTCTGCCTAGTGTGTAAGTTTTCTATTTCCCCAGTACTTTTAGCCAACCTTACCAAGTGGTGTGTAAACTAGTATGTATGTGCTTTGCTTACTTTTTAAAAAAATGTAGTTAGACTGTGAGGAGTTACTTTATGTACGTTGCATATTCAAACTGTGATGTTTTATCCTTCAAAACAATCTGCATTAAGAAGATATTGTGCCCTACTAGACAGCTTTCATTCACTTTATTACTCTCTCATATATGCTGTGAGAAGTTGTAATATTAATTGGCCTCTTTGGGTGGGACTCTAAGCAGTATTTGCAGAAATATGCTTCTGGTCCAACTTGTACATCCAGAACAAAAGGGCCCCTCTAGTAGCTGTGTGCTGGATTATTCAGGA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Francisco Llavero et al.
The Journal of biological chemistry, 290(14), 9171-9182 (2015-02-20)
Recently, we have reported that the active form of Rac 1 GTPase binds to the glycogen phosphorylase muscle isoform (PYGM) and modulates its enzymatic activity leading to T cell proliferation. In the lymphoid system, Rac 1 and in general other