Documentos clave
EHU110791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TFG
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CCATGAACGGACAGTTGGATCTAAGTGGGAAGCTAATCATCAAAGCTCAACTTGGGGAGGATATTCGGCGAATTCCTATTCATAATGAAGATATTACTTATGATGAATTAGTGCTAATGATGCAACGAGTTTTCAGAGGAAAACTTCTGAGTAATGATGAAGTAACAATAAAGTATAAAGATGAAGATGGAGATCTTATAACAATTTTTGATAGTTCTGACCTTTCCTTTGCAATTCAGTGCAGTAGGATACTGAAACTGACATTATTTGTTAATGGCCAGCCAAGACCCCTTGAATCAAGTCAGGTGAAATATCTCCGTCGAGAACTGATAGAACTTCGAAATAAAGTGAATCGTTTATTGGATAGCTTGGAACCACCTGGAGAACCAGGACCTTCCACCAAT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kashif Aziz Khan et al.
PLoS pathogens, 17(1), e1009111-e1009111 (2021-01-08)
Antiviral innate immune response to RNA virus infection is supported by Pattern-Recognition Receptors (PRR) including RIG-I-Like Receptors (RLR), which lead to type I interferons (IFNs) and IFN-stimulated genes (ISG) production. Upon sensing of viral RNA, the E3 ubiquitin ligase TNF