E5139
DL-Ethionine
≥95% (TLC)
Sinónimos:
DL-2-Amino-4-(ethylthio)butyric acid
Seleccione un Tamaño
89,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
89,90 €
Productos recomendados
Nombre del producto
DL-Ethionine, ≥95% (TLC)
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
mp
269 °C
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Superoxide dismutase activity as a measure of hepatic oxidative stress in cattle following ethionine administration.: This study evaluates the hepatic oxidative stress in cattle induced by ethionine administration by measuring superoxide dismutase activity. The findings suggest a significant oxidative response, highlighting the role of DL-Ethionine in studying liver oxidative mechanisms (Abd Ellah et al., 2009).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)