DNTPCA1
CleanAmp™ dNTP
Hot-start dNTP mix for improved PCR
Sinónimos:
Deoxynucleotides, dNTP, dNTP Mix
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
Características
hotstart
concentración
10 mM (each dNTP)
color
colorless
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- For PCR amplifications that require reduced non-specific amplification
- For multiplex PCR
- For reduction of primer dimers
- Substitute for dNTPs in any PCR reaction
Envase
10 μmoles: 1 vial, 1000 μL, each dNTP at 10 mM in 50 mM Glycine
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.