Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 131,00 € |
1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 8860,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106305
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
25 mM
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 25 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
Application
Deoxynucleotide Mix, 25mM has been used as a component of the DNA amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR).
Features and Benefits
- Purity of each dNTP: Minimum 99%
- Conveniently formulated; 1 μL is used per 50 μL PCR
- Equimolar amounts of each dNTP means less pipetting
- Minimize risk of contamination in PCR
- UltraPure dNTPs can help maximize consistency and yields in critical PCR reactions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Molecular Biology Reagent | description Molecular Biology Reagent | description Individual dNTPs for routine PCR; 0.5 mL each | description Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| concentration 25 mM | concentration 10 mM | concentration 10 mM | concentration 100 mM |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?