D2945
Anti-DCDC2 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DCDC2A, Anti-Doublecortin domain containing 2, Anti-RU2, Anti-RU2S
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55 kDa
antigen ~70 kDa
reactividad de especies
human
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human DCDC2
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DCDC2(51473)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)