Merck
D2155
Sigma-Aldrich
N-Dansyl-D-Ala-Gly-p-nitro-Phe-Gly
≥95% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
25 MG
147,00 €
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
147,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32N6O9S
Número de CAS:
Peso molecular:
628.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
methanol: 50 mg
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(NS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)N(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C28H32N6O9S/c1-17(32-44(42,43)24-9-5-6-20-21(24)7-4-8-23(20)33(2)3)27(38)29-15-25(35)31-22(28(39)30-16-26(36)37)14-18-10-12-19(13-11-18)34(40)41/h4-13,17,22,32H,14-16H2,1-3H3,(H,29,38)(H,30,39)(H,31,35)(H,36,37)
Clave InChI
MIHGGGACSSHXPY-UHFFFAOYSA-N
Sustratos
Selective fluorogenic substrate for enkephalinase.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hitoshi Nakagawa et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 77(6), 1931-1939 (2021-04-13)
[Figure: see text].
Rishi K Trivedi et al.
Journal of the American Heart Association, 7(5) (2018-03-05)
There is a paucity of data about the mechanisms by which sacubitril/valsartan (also known as LCZ696) improves outcomes in patients with heart failure. Specifically, the effects of sacubitril/valsartan on vascular function and NO bioavailability have not been investigated. We hypothesized
D Florentin et al.
Analytical biochemistry, 141(1), 62-69 (1984-08-15)
A fluorogenic peptide, dansyl-D-Ala-Gly-Phe(pNO2)-Gly (DAGNPG), was synthesized as a selective substrate for the neutral metalloendopeptidase (EC 3.4.24.11) involved in enkephalin metabolism. This enzyme, designated "enkephalinase," cleaves the Gly-Phe(pNO2) peptide bond of DAGNPG (V = 0.65 mumol/mg protein/min and Km =