Documentos clave
GCFRM
Millipore
mPAGE® Gel Caster Frame
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Sinónimos:
replacement frame
Seleccione un Tamaño
1 EACH
27,50 €
27,50 €
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
27,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105305
NACRES:
NC.01
27,50 €
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025Detalles
envase
pkg of 1 pack
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
gel tamaño
8.3 cm × 10.1 cm
compatibilidad
for use with mPAGE®
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
Descripción general
Use mPAGE® Gel Caster Frame for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Información legal
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.