D0756
Dansyl-DL-norleucine cyclohexylammonium salt
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.CCCCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-4-5-10-15(18(21)22)19-25(23,24)17-12-7-8-13-14(17)9-6-11-16(13)20(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-9,11-12,15,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2
Clave InChI
WRZSGEVGMAPVCB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.