CWA-1016
Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C1.18.4, monoclonal
Línea del producto
ColorWheel®
Formulario
lyophilized
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2aκ
compatibilidad
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Evaluated by Flow Cytometry in Protein A/G beads.
Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4) ColorWheel® Dye-Ready mAb was tested by flow cytometry using Protein A/G beads.
Compatibilidad
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)