CWA-1000
Anti-Human CD45RA (HI100) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HI100, monoclonal
Línea del producto
ColorWheel®
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 138.03 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2bκ
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
compatibilidad
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRC(5788)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) was performed using 5 μL of 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1000, Anti-Human CD45RA (HI100) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of a PE-conjugated Mouse IgG2b isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilidad
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)