Documentos clave
14-908-M
Sigma-Aldrich
PI4KIIIα Protein
N-terminal FLAG-tagged, recombinant human PI4KIIIα full length. For use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
10 μG
1200,00 €
1200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
1200,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
1200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Línea del producto
Upstate®
actividad específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol peso
Mw 233 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
nº de acceso
NM_058004.2
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
enfermedades relevantes
diabetes; neurodegenerative disorders; autoimmune diseases
Descripción general
N-terminal FLAG-tagged, recombinant human PI4KIIIα full length.
Aplicación
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Oncology
Diabetes
Neurodegenerative Diseases
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: PI4KIIIα
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Envase
Also available in 10 μg size and in bulk
Also available in 250μg size as catalog # 14-908M - Call for pricing and availability.
Calidad
Routinely evaluated in the PIProfiler.
Descripción de destino
PI4KIIIα
Forma física
10μg of enzyme in 50mM Tris/HCl pH 7.4, 150mM NaCl, 150µg/ml FLAGTM peptide, 270mM sucrose, 0.2mM PMSF, 1mM benzamidine, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
FLAG® agarose
Almacenamiento y estabilidad
6 months at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable