CLS5655100
PYREX® EZ Access™ wide mouth volumetric flask
capacity 100 mL
Sinónimos:
volumetric glassware
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE liner
cap (polybutylene terephthalate)
flask (class A glass)
flask (flat bottom, threaded)
descripción
heavy duty, with GL32 screw cap
Características
class A
To Contain
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 5655-100
Al × D.E.
180 mm × 64 mm
capacidad
100 mL
Adaptador
GL 32 thread
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)