Merck
Z275042
Sigma-Aldrich
Kimax® weighing bottle, Style I
capacity 82 mL
Sinónimos:
15165-7033
Seleccione un Tamaño
1 PKG
268,00 €
268,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
268,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
268,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass bottle
glass stopper
round bottle
Junta
joint ST/NS neck71/15
Características
with cap
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 15165-7033
D.I. × Al
70 mm × 33 mm
capacidad
82 mL
Descripción general
These bottles are used in applications that require adding and removing substances to determine precise weight.
Características y beneficios
  • Kimax® weighing bottles are ideal for determining the precise weight of the samples for various laboratory applications.
  • Manufactured from low extractable borosilicate glass.
  • Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
  • The cylindrical, tall form features a closed bottom stopper that fits into an internally ground body.
  • Plug style stopper creates a perfect seal and prevents sample loss.
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)