Documentos clave
CLS5650P50
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 50 mL, with GL-18 screw cap
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
6 EA
1410,00 €
1410,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
1410,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1410,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
long
perfluoroalkoxy copolymer
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Screw cap
envase
pack of 1
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5650P-50
Al × D.E.
143 mm × 49 mm
tamaño
50 mL
Categorías relacionadas
Características y beneficios
  • Corning® translucent 50 mL volumetric flask includes tapered perfluoroalkoxy screw cap.
  • The closure cap provides a firm seal to avoid the possibility of external contamination.
  • The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042.
  • Flasks have individually calibrated graduation lines.
  • Autoclavable at 121ºC without affecting the graduation tolerance.
  • They withstand high temperatures and are chemically resistant to various aqueous solutions and organic solvents.
  • Recommended routine cleaning up to 60ºC will preserve graduation markings.
  • Height dimension is flask only, without screw cap.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)