Documentos clave
CLS5650P100
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 100 mL, with GL-18 screw cap
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
6 EA
1740,00 €
1740,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
1740,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1740,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
long
perfluoroalkoxy copolymer
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Screw cap
envase
pack of 1
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5650P-100
Al × D.E.
165 mm × 63 mm
tamaño
100 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)