Documentos clave
CLS5641P25
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 25 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
6 EA
135,00 €
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
135,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
long
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
class B
closure type tapered polypropylene stopper
envase
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5641P-25
Al × D.E.
108 mm × 41 mm
tamaño
25 mL
Descripción general
Transluscent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60 ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)