CLS4990P250
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 250 mL, polymethylpentene, with GL-52 PP screw cap
Sinónimos:
conical flasks, laboratory flasks
Seleccione un Tamaño
95,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
95,90 €
Productos recomendados
Materiales
narrow-mouth
polymethylpentene
screw top cap
screw top cap
esterilidad
non-sterile
Características
cap
graduated 10 mL (intervals)
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 4990P-250
capacidad
250 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)