Documentos clave
Z323268
BRAND® wide-mouth bottles with screw cap, PTFE
capacity 500 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
260,00 €
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
260,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE bottle
PTFE cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Junta
joint threaded neck
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 130554
capacidad
500 mL
diám. × Al
80 mm × 150 mm
cuello D.I.
52 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
  • BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
  • Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
  • Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
  • Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Outstanding chemical and thermal resistance. Sturdy, strong-walled design.
Otras notas
BR130554 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)