Documentos clave
CLS4806
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit stack rack pipet tips, natural, non-sterile, 10 racks/case, 4800 tips/case
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
960 EA
89,90 €
89,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
89,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
89,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
natural tip
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
envase
rack of 480
fabricante / nombre comercial
Corning 4806
intervalo de volumen
1-200 μL
volumen
1—200 μL
Descripción general
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)