CLS432099
Corning® Ice Pan, rectangular
maxi, capacity 9 L, purple
Sinónimos:
Flow indicator
Seleccione un Tamaño
171,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
171,00 €
Productos recomendados
Características
maxi
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 432099
L × An × Al
40.6 cm × 31.8 cm × 11.4 cm
color
purple
Descripción general
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)