Documentos clave
CLS431470
Tubos de centrífuga de 15 ml Corning®
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ no cap, sterile, natural, 500/cs
Sinónimos:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
500 EA
130,00 €
130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
130,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.14
130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
conical bottom tube
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
RCF 12000 × g
cap: no
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
envase
pack of 25
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 431470
Parámetros
12000 × g max. RCF
D.E. × L
17.5 mm × 118.5 mm
capacidad
15 mL
color
clear
natural
Descripción general
Los tubos de centrífuga de 15 ml desechables Corning® están disponibles como tubos de tereftalato de polietileno (PET) con tapones de estanqueidad convencionales o tubos de polipropileno (PP) con tapones de estanqueidad o con los nuevos tapones CentriStar.
El tapón CentriStar tiene una parte superior fácil de poner y quitar y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño con reborde. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
  • Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasa y ARNasa.
  • Graduaciones impresas en negro y una gran mancha blanca para anotar
  • La fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima para los tubos de PET es de 3 600 xg
Información legal
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)