Documentos clave
CLS431416
Corning® cryogenic vial with washer
assorted colors cap, sterile
Sinónimos:
cryovials
Seleccione un Tamaño
500 EA
448,00 €
448,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
448,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.11
448,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
assorted colors cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
descripción
internal thread, self-standing
esterilidad
sterile
envase
pack of 50 ea
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 431416
Parámetros
-196 °C min. temp.
técnicas
cryopreservation: suitable
tapón diám.
0.47 in.
capacidad
2 mL
tubo D.E.
0.50 in.
color
natural
Adaptador
cap (Internal Thread)
Descripción general
The Corning cryogenic vials have a 2 mL capacity with round bottom, and have a self-standing design. The black graduations and larger marking spots provide easier filling and sample identification.
  • Withstand temperatures to -196 °C
  • Silicone washer for a secure seal
  • Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
  • Sterilized by gamma radiation
  • Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)