Documentos
CLS430053
Tubos de centrífuga de 15 ml Corning®
conical bottom natural PET, sterile, bag of 50 (bulk packed), cap (plug seal), case of 500
Sinónimos:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materiales
cap (plug seal)
conical bottom natural PET
esterilidad
sterile
sterile
Características
RCF 3600 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
envase
bag of 50 (bulk packed)
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 430053
Parámetros
3600 × g max. RCF
D.E. × L
17.5 mm × 118.5 mm
tapón diám.
22.9 mm
22.9 mm , approx.
capacidad
15 mL
color
clear
natural
Adaptador
cap (Plug Seal)
Descripción general
Los tubos de centrífuga de 15 ml desechables Corning® están disponibles como tubos de tereftalato de polietileno (PET) con tapones de estanqueidad convencionales o tubos de polipropileno (PP) con tapones de estanqueidad o con los nuevos tapones CentriStar.
El tapón CentriStar tiene una parte superior fácil de poner y quitar y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño con reborde. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
  • Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasa y ARNasa.
  • Graduaciones impresas en negro y una gran mancha blanca para anotar
  • La fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima para los tubos de PET es de 3 600 xg
Información legal
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Visite la Librería de documentos
Artículos
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.