CLS3898
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Seleccione un Tamaño
413,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
413,00 €
Materiales
V-bottom clear
clear bottom
polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
bag of 25
fabricante / nombre comercial
Corning 3898
tamaño
96 wells
pocillo volumen de trabajo
200 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
- Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate without lids are made of virgin polystyrene.
- Recommended working volume of up to 75 to 200 μL.
- Processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
- Corona discharge treated hydrophilic surface and negatively charged.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)