CLS356537
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinónimos:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
Seleccione un Tamaño
634,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
634,00 €
Productos recomendados
Materiales
rectangular flask
Características
vented Cap
canted neck
envase
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
fabricante / nombre comercial
Corning 356537
capacidad
75 cm2
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)